Fortfahren mit
P3738
Protein Kinase G Iβ human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
cyclic-Guanosine Monophosphate-dependent Protein Kinase 1β human
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 716,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥1.5 units/mg protein (20-fold stimulation by cGMP (5 μM))
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
€ 716,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
≥1.5 units/mg protein (20-fold stimulation by cGMP (5 μM))
mol wt
76 kDa (monomer)
UniProt accession no.
relevant disease(s)
cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PRKG1(5592)
Application
Protein Kinase G is a serine/threonine-specific protein kinase that is activated by cGMP. Protein Kinase G Iβ is used to induce apoptosis and inhibit cell proliferation[1][2].
Biochem/physiol Actions
Protein Kinase G Iβ induces apoptosis in certain cell lines such as human breast cancer cell lines MCF-7 and MDA-MB-468[1]. It inhibits cell proliferation and induces apoptosis in colon cancer cell lines[2].
Physical form
Solution in 20 mM Tris buffer, pH 7.4, 1 mM EDTA, 1 mM β-mercaptoethanol, 100 mM NaCl, 10 U/ml Trasylol, and 50% glycerol.
Other Notes
One unit will phosphorylate 1 micromole of VASPtide(RRKVSKQE) substrate per minute in 10 mM HEPES, pH 7.4, 5 mM MgCl2, 1 mM DTE and 0.2 mM EDTA.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP0371R8282P3287
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
>85% (SDS-PAGE)
Gene Information
human ... PRKG1(5592)
Gene Information
human ... PRKG1(5592)
Gene Information
human ... PRKG1(5592)
Gene Information
human ... PRKCB(5579)
specific activity
≥1.5 units/mg protein (20-fold stimulation by cGMP (5 μM))
specific activity
-
specific activity
663-897 nmol/min·mg
specific activity
≥500 unit/mg solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P3738-5UG04061838071859