Fortfahren mit
P350-05
Porcine Coronary Artery Smooth Muscle Cells: PCASMC (Cryovial)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Porcine coronary artery
Growth mode:
Adherent
Morphology:
smooth muscle
Relevant disease(s):
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine coronary artery
Quality Segment
form
solid
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 38
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
PCASMC were used to investigate the role of c-Jun in smooth muscle proliferation, and to show that c-Jun inhibition abrogates smooth muscle cell growth and intimal thickening after arterial injury (Khachigian, 2002). PCASMC were also used to develop poly (l-lactide-co-caprolactone) nanofibrous scaffold material with potential for tissue engineering (Dong, 2008).
Characterization: positive for smooth muscle cell specific alpha-actin expression.
Application
vascular research, supply of blood to heart muscle
Biochem/physiol Actions
Artery
Preparation Note
  • 2nd passage, >500,000 cells in Porcine Smooth Muscle Cell Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
  • Can be cultured at least 16 doublings
Please refer to the PCASMC Culture Protocol.
Other Notes
Porcine Smooth Muscle Cell Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7791-20-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
In Young Choi et al.
Biomaterials, 269, 120222-120222 (2020-08-02)
Stem cell fate is largely determined by cellular signaling networks and is heavily dependent on the supplementation of exogenous recombinant proteins into culture media; however, uneven distribution and inconsistent stability of recombinant proteins are closely associated with the spontaneous differentiation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P350-0504061834368007