Fortfahren mit
P3266
Plasma
from chicken
Synonym(e):
Citratplasma
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,00
€ 61,20
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 244,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
€ 61,20
Listenpreis€ 72,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken
Quality Segment
form
powder
contains
3.8% trisodium citrate as anticoagulant
storage temp.
2-8°C
General description
Plasma ist der flüssige Bestandteil von Blut und Lymphe und macht etwa die Hälfte des Volumens aus. Plasma enthält keine Zellen und ist im Gegensatz zu Serum nicht geronnen. Es wird aus Vollblut mit Gerinnungshemmern (9:1) hergestellt und zentrifugiert, um Zellen und Zelltrümmer zu entfernen. Zu den Proteinen, die häufiger in Plasma gefunden werden, gehören Albumin und Präalbumin, α1-saures Glykoprotein, Transferrin, Lipoproteine (HDL, LDL und VLDL), Immunglobuline, Komplementproteine sowie Koagulationsproteine (Thrombin, Plasminogen und Fibrinogen). Citratplasma enthält Citrat (3,8 % Trinatriumcitrat) als Gerinnungshemmer.
Plasma enthält verschieden Proteine mit unterschiedlichen Funktionen. Zu den primären Funktionen der Plasmaproteine gehören die Aufrechterhaltung des kolloidosmotischen Drucks, des pH-Werts und dem Elektrolythaushalt, der Transport von Metallionen, Fettsäuren, Steroiden, Hormonen und Wirkstoffen zu den verschiedenen Körperorganen, die Verwendung als Quelle der Aminosäuren zur Gewebeversorgung, Hämostase und Verhütung von Thrombosen, Regulierung der Zellaktivität und -funktion durch Signalvermittlung der Hormone und die Immunabwehr durch Antikörper und Substanzen des Komplementsystems.
Application
Plasma wird zur Erhaltung von Steroidhormonen eingesetzt. Es wurde auch zu Gerinnungszwecken in primären Kleinhirnschnittkulturen[1] und für Hühnerembryoschnitte eingesetzt.
Preparation Note
Vollblut mit Gerinnungshemmern (9:1) entnommen, gepoolt und zentrifugiert. Das erhaltene Plasma wird filtriert (0,45-μm-Filter) und gemäß den angegebenen Volumina lyophilisiert.
Other Notes
Dieses Produkt ist aus gepooltem Hühnerblut hergestellt. Es enthält 3,8 % Trinatriumcitrat als Antikoagulans. Es wird einem Gerinnungstest unterzogen, der anzeigt, dass die Gerinnungsfaktoren im Produkt aktiv sind. Es wird jedoch nicht daraufhin analysiert, ob andere vorhandene Enzyme nativ oder denaturiert sind. Das erhaltene Plasma wird filtriert (0,45-μm-Filter) und gemäß den angegebenen Volumina lyophilisiert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2891P4639P9275
biological source
chicken
biological source
pig
biological source
bovine
biological source
mouse
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
contains
3.8% trisodium citrate as anticoagulant
contains
3.8% trisodium citrate as anticoagulant
contains
3.8% trisodium citrate as anticoagulant
contains
0.8% sodium citrate as anticoagulant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Plasma
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
David Forsberg et al.
Current protocols in stem cell biology, 42, 2D-2D (2017-08-15)
Re-formation or preservation of functional, electrically active neural networks has been proffered as one of the goals of stem cell-mediated neural therapeutics. A primary issue for a cell therapy approach is the formation of functional contacts between the implanted cells
Use of ethanol for preserving steroid and indoleamine hormones in bird plasma
Goymann W, et al.
General and Comparative Endocrinology, 150(2), 191-195 (2007)
Combination of in ovo electroporation and time-lapse imaging to study migrational events in chicken embryos
Masyuk M, et al.
Developmental Dynamics, 243(5), 690-698 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P3266-5ML04061838079473
P3266-1ML04061838079466