Fortfahren mit
P3066
DL-Pantoyl-taurin Natriumsalz
≥90% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H16NO6SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥90% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCS(O)(=O)=O
Other Notes
Sulfonic acid analog of pantothenic acid.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)