Fortfahren mit
P2783
Phosphotransacetylase aus Bacillus stearothermophilus
lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
Acetyl-CoA:Orthophosphatacetyltransferase, Phosphat-Acetyl-Transferase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 669,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-855-2
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥3,000 units/mg protein (biuret)
€ 669,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥3,000 units/mg protein (biuret)
composition
Protein, ≥20%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Phosphotransacetylase aus Bacillus stearothermophilus wird zur Umwandlung von CoA zu Acetyl-CoA verwendet. Phosphotransacetylase (pta) wird zur Untersuchung des Transportsystems für Acetat verwendet. Sie wird zur Untersuchung von metabolischen Wegen in verschiedenen Bakterien verwendet[1].
Biochem/physiol Actions
Phosphotransacetylase wandelt CoA zu Acetyl-CoA um.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, das Kaliumphosphat enthält
Other Notes
Eine Einheit wandelt je Min. bei einem pH-Wert von 7,5 und 30 °C 1,0 μmol unter Verwendung von Acetylphosphat als Substrat CoA zu Acetyl-CoA um.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4899SAB4504108SAB1306205
specific activity
≥3,000 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥50 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
composition
Protein, ≥20%
composition
-
composition
-
composition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Enzyme Reagent Coenzyme A (CoA, CoASH or HSCoA) is the key cofactor in first step of the TCA cycle, responsible for transferring the acetyl group from pyruvate oxidation to oxaloacetate yielding citrate. Available through Sigma-Aldrich online.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P2783-5KU04061832925110