Fortfahren mit
P2607
PRE-084
σ1 opioid receptor agonist, solid
Synonym(e):
2-(4-morpholinethyl)-1-phenylcyclohexanecarboxylate hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
€ 132,60
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 698,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H27NO3 · HCl
Molekulargewicht:
353.88
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
€ 132,60
Listenpreis€ 156,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PRE-084, solid
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
Quality Segment
form
solid
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
solubility
H2O: ≤24 mg/mL
SMILES string
Cl.O=C(OCCN1CCOCC1)C2(CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H27NO3.ClH/c21-18(23-16-13-20-11-14-22-15-12-20)19(9-5-2-6-10-19)17-7-3-1-4-8-17;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-16H2;1H
InChI key
QUJWFJNHTBKCLU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
PRE-084 is a potent and highly selective σ1 opioid receptor agonist. It offers neuroprotection upon embolic stroke.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L3169I2909S1688
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: ≤24 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: 6 mg/mL
solubility
DMSO: ~24 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: soluble 9 mg/mL
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
description
-
description
-
description
-
Gene Information
human ... OPRS1(10280)
rat ... Oprs1(29336), Slc6a3(24898)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P2607-10MG04061834364092
P2607-50MG04061832557861