Fortfahren mit
P2317
10X PCR-Puffer ohne MgCl2
Optimized for routine PCR without MgCl2
Synonym(e):
Magnesiumfreier PCR-Puffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,60
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,90
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106306
€ 41,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
feature
PCR Additives
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
10X PCR Buffer II wurde in einer endgültigen Konzentration von 1X (10 mM Tris-HCl, pH 8,3 bei 25 °C, 50 mM KCl) in Reaktionen getestet, die 1–4 mM MgCl2se p enthalten, je 200 μM pro dNTP; die Primer definieren einen ungefähren Bereich von 500 Basenpaaren je λ-DNA bei jeweils 1,0μM, λ-DNA-Template bei 1ng/100μL und Taq-DNA-Polymerase bei 2,5 Einheiten/100μL. Die Reaktion durchlief 25 Zyklen bei 94 °C zur Denaturierung der doppelsträngigen DNA, bei 55 °C zum Annealing der DNA-Segmente und bei 72 °C zur Extension der DNA-Segmente. Nach der Elektrophorese der Reaktionsprodukte in 1,5%igem Agarosegel wurde bei PCRs mit 1–1,5 mM MgCl2 ein einzelnes Band von ungefähr 500 Basenpaaren sichtbar gemacht.
Application
10× PCR-Puffer ohne MgCl2 wird mit PCR-Enzymen von Sigma eingesetzt.[1][2]
10X PCR-Puffer ohne MgCl2 wird als Komponente für die Amplifikation mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) von DNA von mykotoxinbildenden Schimmelpilzen, Parasiten und Fusarium oxysporum eingesetzt.Er wird auch als Komponente der PCR-Mischung für die Amplifikation von nukleärem ribosomalem internal transcribed spacer (ITS2) und der partiellen großen Untereinheit des Ribulose-1,5-bisphosphat-carboxylase/-oxygenase-Gens (RuBisCO) für die molekulare und morphologische Charakterisierung von Ulva sp aus dem Persischen Golf verwendet.
Features and Benefits
  • Das Produkt wird auf die Abwesenheit von DNase und RNase getestet.
  • Geeignet für die Verwendung mit Magnesiumchlorid.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)