Fortfahren mit
P2278
1,3-Dimethyl-8-phenyl-xanthin
crystalline
Synonym(e):
8-Phenyl-theophyllin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
261704
Form:
crystalline
form
crystalline
potency
86 nM Ki for A1 receptors
color
off-white to light yellow
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble, aqueous base: moderately soluble (Solutions should be stored at 4 °C.), ethanol: moderately soluble (Solutions should be stored at 4 °C.)
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc([nH]c2C1=O)-c3ccccc3
InChI
1S/C13H12N4O2/c1-16-11-9(12(18)17(2)13(16)19)14-10(15-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
PJFMAVHETLRJHJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective A1 adenosine receptor antagonist.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P2278-100MG04061832092645
P2278-1G04061825982632