Fortfahren mit
P2191
Poly(D,L-lactid-co-glycolid)
lactide:glycolide (50:50), mol wt 30,000-60,000
Synonym(e):
LACTEL® B6010-2, PLGA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 321,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 520,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 321,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feed ratio
lactide:glycolide (50:50)
Quality Segment
mol wt
30,000-60,000
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI key
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(D,L-lactid-co-Glycolid) ist ein biologisch abbaubares und biokompatibles Polymer, das zur Medikamentenverabreichung verwendet wird. Es wird zur Behandlung von rheumatoider Arthritis, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn sowie entzündlichen Lungen- und Augenerkrankungen eingesetzt. Poly(D,L-lactid-co-Glycolid) fungiert als möglicher therapeutischer Angriffspunkt in der Krebstherapie.
Application
Poly(D,L-lactid-co-Glycolid) wurde zur Erhöhung und Erhaltung eines erhöhten Lactat-Monomer-Spiegels im Gel in einer für Hautverletzungen relevanten Konzentration verwendet.
Features and Benefits
Kontrollierte Freisetzung von bioaktiven Mitteln, Nähten und bioabsorbierbaren Implantaten.
Physical form
Biokompatibles, biologisch abbaubares Polymer.
Legal Information
Lactel is a registered trademark of Evonik Corp
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
430471P2066P1941
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
30,000-60,000
mol wt
Mw 50,000-75,000
mol wt
Mw 40,000-75,000
mol wt
66,000-107,000
feed ratio
lactide:glycolide (50:50)
feed ratio
lactide:glycolide 85:15
feed ratio
lactide:glycolide 65:35
feed ratio
lactide:glycolide (75:25)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(D,L-lactid-co-glycolid)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P2191-1G04061835513932
P2191-5G04061835513949
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this product (P2191) ester terminated or acid terminated?
    1 answer
    1. It is ester terminated.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Please give me the detailed solubility profiling of this product with the solvent: Acetonitrile and Methanol
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However, other sources report that this material is soluble in acetone at 5 wt%. Other solvents listed are dichloromethane, tetrahydrofuran, ethyl acetate, and chloroform. No rate is provided. This information has not been validated.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the viscosity of Product P2191, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)?
    1 answer
    1. The viscosity of this product is lot-specific and can be found in the Certificate of Analysis.
      Helpful?
  7. What is the glass transition temperature of Product P2191, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)?
    1 answer
    1. The glass transition is 45-50°C; the melting point is amorphous.
      Helpful?
  8. Product P2191, Poly(D,L-lactide-co-glycolide), is a compound that is useful as a time-release agent in delivery systems such as herbicides, pesticides, and drugs.  What is the rate of degradation?
    1 answer
    1. The higher the lactic acid to glycolic acid ratio, the slower is the degradation rate of the polymer.  Molecular weight of the polymer is a contributing factor to the degradation; the lower the molecular weight, the faster the degradation rate of the polymer.