Fortfahren mit
P1691
Poly(D,L-Lactid)
mol wt 75,000-120,000
Synonym(e):
Poly[oxy(1-methyl-2-oxo-1,2-ethanediyl)]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 318,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C3H4O2)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 318,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
pellets
Quality Level
mol wt
75,000-120,000
color
white to yellow
mp
262 °C (lit.)
transition temp
Tg 32.9 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C.[H+]
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Poly(D,L-lactide) is a polyamino acid that has been used to as a coating material.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
QBD10852191094QBD10784
form
pellets
form
solid or viscous liquid
form
pellets
form
solid or viscous liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
mp
262 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
color
white to yellow
color
-
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
transition temp
Tg 32.9 °C
transition temp
-
transition temp
Tm (DSC) 213 °C (onset)
transition temp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(D,L-Lactid)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Local application of zoledronic acid incorporated in a poly (D, L-lactide)-coated implant accelerates fracture healing in rats
Greiner, S.H. et al.
Acta Orthopaedica, 29, 717-725 (2008)
Ayelen L Helling et al.
Tissue engineering. Part A, 25(3-4), 214-223 (2018-10-04)
In human skin the junction between the epidermis and dermis undulates. Epidermal stem cells pattern according to their position relative to those undulations. Here we describe a rig in which epidermal cells are cultured on a collagen-coated poly(d,l-lactide-co-glycolide) (PLGA) membrane.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P1691-1G04061826757499
P1691-5G04061832779171