Fortfahren mit
P1598
PCR 20 bp Low Ladder
for electrophoresis of PCR fragments
Synonym(e):
20 bp Low Ladder, Marker for DNA gel electrophoresis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41141827
Biological source:
fermentation/recombinant (E. coli strain DH5A)
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble at 20 °C
Storage temp.:
2-8°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
fermentation/recombinant (E. coli strain DH5A)
Quality Segment
grade
Molecular Biology
form
liquid
usage
80 uses
solubility
water: soluble at 20 °C
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
2-8°C
General description
Sigma′s PCR 20 bp Low Ladder contains 50 dsDNA fragments from 50 – 1,000 bases, evenly spaced in 20 bp repeats. Five μl of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose gel.
Application
PCR 20 bp Low Ladder has been used as a marker for DNA gel electrophoresis.
Other Notes
Contains 50 bands, 20–1,000 bp in exact 20 bp repeats.
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.5%.
Sigma′s PCR 20 bp Low Marker is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D3687P1473P9577
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
biological source
fermentation/recombinant (E. coli strain DH5A)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)