Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.18
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
L-Prolylglycin,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C7H12N2O3/c10-6(11)4-9-7(12)5-2-1-3-8-5/h5,8H,1-4H2,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
RNKSNIBMTUYWSH-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
PRO-GLY is a dipeptide that has previously been shown to prevent progression of diabetes.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% | assay >98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white | color white | color white |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?