Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 127,00 € 107,95 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32080115
€ 107,95
Listenpreis€ 127,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
glass
working volume
40 mL
General description
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Features and Benefits
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
- All-glass construction
- Two pestles are supplied with each complete unit
- Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
- Small clearance pestle is used to form the final homogenate
- Replacement components are available and completely interchangeable
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material glass | material glass | material glass | material glass |
| working volume 40 mL | working volume 2 mL | working volume 100 mL | working volume 7 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dounce tissue grinder pestle
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?