Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 251,00 € 188,25 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4179169
€ 188,25
Listenpreis€ 251,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
(R)-(−)-2-Oxo-thiazolidin-4-carbonsäure, ≥97% (TLC), ≥98% (titration)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC), ≥98% (titration)
form
(powder to crystals)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CSC(=O)N1
InChI
1S/C4H5NO3S/c6-3(7)2-1-9-4(8)5-2/h2H,1H2,(H,5,8)(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
BMLMGCPTLHPWPY-REOHCLBHSA-N
Application
- Artificial elevation of glutathione contents in salicylic acid-deficient tobacco (Nicotiana tabacum cv. Xanthi NahG) reduces susceptibility to the powdery mildew pathogen Euoidium longipes.: This study explores the impact of enhanced glutathione levels on resistance to powdery mildew in tobacco plants deficient in salicylic acid, indicating a potential application of R-(−)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid in managing plant diseases (Künstler et al., 2020).
Biochem/physiol Actions
2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid augments glutathione and cysteine production.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form (powder to crystals) | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (TLC), ≥98% (titration) | assay ≥97% (titration) | assay - | assay ≥98% |
| color white to off-white | color white | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| O6254-5G | 04061832424378 |