Fortfahren mit
O5129
Oxazepam-d5
Synonym(e):
7-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-(phenyl-d5)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H6D5ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.74
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
isotopic purity
98 atom % D
drug control
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada, kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2=NC(O)C(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-15(20)14(19)17-12/h1-8,15,20H,(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
ADIMAYPTOBDMTL-RALIUCGRSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bernhard Watzer et al.
International journal of legal medicine, 129(4), 759-769 (2014-12-20)
Arthrotec(®) (AT) is a combination of diclofenac, a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), and misoprostol (MP), a synthetic analogue of prostaglandin E1 (PGE1). MP is a lipophilic methyl ester prodrug. It is readily metabolized to the biologically active misoprostol acid (MPA).
Niclas Stephanson et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 985, 189-196 (2015-02-18)
A mass spectrometric method for drugs of abuse testing in exhaled breath employing a sampling device collecting aerosol particles was developed and applied in routine use. Analytes covered were amphetamine, methamphetamine, 6-acetylmorphine, morphine, cocaine, benzoylecgonine, diazepam, oxazepam and tetrahydrocannabinol. The
André Valle de Bairros et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 975, 24-33 (2014-12-03)
In this study, it is shown a method for the determination of benzodiazepines and their main metabolites in urine samples by hollow-fiber liquid-phase microextraction (LPME) in the three-phase mode. Initially, the hydrolysis step was performed using 100 μL of sodium
Global Trade Item Number
SKUGTIN
O5129-5MG04061832851112