Fortfahren mit
O4386
L-Ornithin -monohydrochlorid
≥99%, BioXtra
Synonym(e):
(S)-2,5-Diamino-pentansäure -monohydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
€ 102,85
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.62
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
221-678-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3625847
€ 102,85
Listenpreis€ 121,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Ornithin -monohydrochlorid, BioXtra, ≥99%
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
impurities
ammonia- and citrulline-free, essentially free, ≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
color
white
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, faintly yellow
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Biochem/physiol Actions
L-Ornithine is a not encoded by DNA. It is a free amino acid but do not participate in the protein synthesis. It is formed by the action of the enzyme arginase on L-arginine in the process of forming urea. It is implicated in the reduction of blood ammonia level and improves the efficiency of energy production to cause ammonia detoxification. L-ornithine promotes the release of growth hormone by triggering the pituitary gland.
Other Notes
Argininabbauprodukt durch Arginase
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O6503W41900119943
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
99%
assay
-
product line
BioXtra
product line
BioReagent
product line
-
product line
TraceCERT®
impurities
ammonia- and citrulline-free, essentially free, ≤0.1% Insoluble matter, ≤0.005% Phosphorus (P)
impurities
ammonia and citrulline, essentially free
impurities
-
impurities
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, faintly yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ornithin -monohydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
O4386-100G04061833612408
O4386-25G04061833612415