Fortfahren mit
O4000
Oxythiamine chloride hydrochloride
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
5-(2-Hydroxyethyl)-3-(4-hydroxy-2-methyl-5-pyrimidinylmethyl)-4-methylthiazolium chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16ClN3O2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.25
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N1)=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C1=O.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H16N3O2S.2ClH/c1-8-11(3-4-16)18-7-15(8)6-10-5-13-9(2)14-12(10)17;;/h5,7,16H,3-4,6H2,1-2H3,(H,13,14,17);2*1H
InChI key
QHUYPZVMEJLSEB-UHFFFAOYSA-N
General description
Oxythiamine is a thiamine antimetabolite and the source through diet is by consuming acidic thiamine rich foods.
Application
Oxythiamine chloride hydrochloride is suitable for use:
  • as a reference standard for calibration curve generation in liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for oxythiamine pyrophosphate (OTPP) quantification in red blood cells
  • as a thiamine transport inhibitor in human mammary epithelial cells (HMEC) and breast cancer cell lines
  • in the synthesis of oxythiamineH picrolonate salt
Biochem/physiol Actions
Oxythiamine (OT) is a thiamine antagonist. It is a transketolase inhibitor and is employed to study anti-metastatic mechanisms, especially those involving metalloproteinases (MMP). It significantly sensitizes human hepatocellular carcinoma cells (HCC) to sorafenib, favoring tumor suppression.
Oxythiamine inhibits Transketolase, the enzyme that controls the nonoxidative branch of the pentose phosphate pathway.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P9130271748P9255
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
99%
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
beige, off-white to yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
O4000-1G04061826695111
O4000-5G04061834227823