Fortfahren mit
O3764
Oxcarbazepin
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
10,11-Dihydro-10-oxo-5h-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxacarbazepine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
€ 128,35
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 578,00
€ 491,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
249-188-8
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 128,35
Listenpreis€ 151,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: ~9 mg/mL
originator
Novartis
SMILES string
O=C1CC2=C(C=CC=C2)N(C(N)=O)C3=CC=CC=C31
InChI
1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)
InChI key
CTRLABGOLIVAIY-UHFFFAOYSA-N
General description
Oxcarbazepine (OXC) is the keto-analog of carbamazepine. Unlike carbamazepine, oxcarbazepine has no side effects. It is an antiepileptic drug, with an antineuralgic property. It has a pharmacokinetic advantage over carbamazepine. It is prescribed for neuropathic pain and serves as an effective pain reliever in trigeminal neuralgia.[1] The catabolism of OXC to its monohydroxy derivative has significant pharmacologic property. It modulates potassium channels and voltage-dependent sodium channels.[1] OXC modulates V2 receptor-G protein complex in collecting tubules and is used for treating diabetes insipidus.
Application
Oxcarbazepine has been used in reversed-phase high-performance liquid chromatography of human epileptic brain endothelial cells.
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant, antineuralgic. Inhibits veratrine-induced transmitter release.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B5435PHR1635Y0001576
Oxcarbazepine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001576
Oxcarbazepine
form
solid
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
DMSO: ~9 mg/mL
solubility
DMSO: ~21 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
color
white
color
white
color
-
color
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxcarbazepin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
O3764-10MG04061834227724
O3764-50MG04061833264553