Fortfahren mit
O2751
Natrium-Oxamat
≥98%
Synonym(e):
Aminooxoessigsäure Natriumsalz, Oxalsäure-monoamid Natriumsalz, Oxamidsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2COCOONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.03
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-290-5
Beilstein/REAXYS Number:
6538153
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
300 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[Na+].NC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H3NO3.Na/c3-1(4)2(5)6;/h(H2,3,4)(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
RQVZIJIQDCGIKI-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium oxamate has been used:
  • as one of the variable in flow injection analysis
  • in in vitro angiogenesis assay
  • to confirm the stimulatory role of stearic acid on lactate dehydrogenase mediated lactate production
Biochem/physiol Actions
Sodium oxamate influences the fatty acid metabolism. It might be useful for the treatment of diabetes.
Structural analog of pyruvate, inhibits L(+)-lactate dehydrogenase and derails the entire gluconeogenic pathway[1]. Binding studies with lactate dehydrogenase[2]; Mechanism of inhibition of mitochondrial pyruvate metabolism[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O0136379735I9148
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
mp
300 °C
mp
-
mp
-
mp
208 °C (dec.) (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)