Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 87,30 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 269,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Omeprazol, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, DMSO: >19 mg/mL, ethanol: 4.5 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChI key
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ABCB1(5243), ATP4A(495), ATP4B(496), CYP1A2(1544)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 0.5 mg/mL, ethanol: 4.5 mg/mL, DMSO: >19 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 25 mg/mL | solubility - |
| color white | color - | color tan to off-white | color - |
| Gene Information human ... ABCB1(5243), ATP4A(495), ATP4B(496), CYP1A2(1544) | Gene Information human ... ATP4A(495), ATP4B(496) | Gene Information - | Gene Information human ... ATP4A(495), ATP4B(496) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Omeprazol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Verwandter Inhalt
Datasheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| O104-500MG | 04061835374793 |
| O104-100MG | 04061835374786 |