O0877
Oxolinsäure
quinolone antibiotic
Synonym(e):
5,8-Dihydro-5-ethyl-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]chinolin-7-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Löslichkeit
0.5 M NaOH: soluble 50 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)
InChIKey
KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable