Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-857-3
MDL number:
Specific activity:
≥10 units/mg protein
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
lyophilized powder
specific activity
≥10 units/mg protein
mol wt
~120 kDa
composition
Protein, 40-80%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]2(c3ncncc3nc2)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C10H12N4O4/c15-2-6-7(16)8(17)10(18-6)14-4-13-5-1-11-3-12-9(5)14/h1,3-4,6-8,10,15-17H,2H2/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
InChI key
MRWXACSTFXYYMV-FDDDBJFASA-N
General description
Nukleosidphosphorylasen sind trimer und haben eine Molekülmasse von etwa 100 kDa. Jedes Monomer besteht aus einem gemischten β-Faltblatt, das von 8 α-Helices umgeben ist, und einer Purinbindungsstelle in der hydrophoben Tasche.
Nukleosidphosphorylase ist ein wesentliches Enzym für die Biosynthese von Nukleosiden.
Isoelektrischer Punkt: 4,1 +/- 0,1
Michaelis-Konstanten: 6,4 x 10-5 M (Inosin), 3,2x10-4 M (Pi)
Inhibitoren: p-Chlormercuribenzoat, SDS, Hg++, Ag+ Optimaler pH-Wert: 7,5–8,0
Optimale Temperatur: 65 °C
pH-Stabilität: pH-Wert 6,0-9,0 (30 °C, 16 Std.)
Wärmestabilität: unter 60 °C (pH-Wert 7,7, 30 Min.)
Michaelis-Konstanten: 6,4 x 10-5 M (Inosin), 3,2x10-4 M (Pi)
Inhibitoren: p-Chlormercuribenzoat, SDS, Hg++, Ag+ Optimaler pH-Wert: 7,5–8,0
Optimale Temperatur: 65 °C
pH-Stabilität: pH-Wert 6,0-9,0 (30 °C, 16 Std.)
Wärmestabilität: unter 60 °C (pH-Wert 7,7, 30 Min.)
Application
Nukleosidphosphorylase aus Mikroorganismen wird wie folgt verwendet:
- im Phosphopentomutase-Assay zur Adenosinsynthese[1]
- zur Umwandlung von 7-Methylthioguanosin zu 7-Methylthioguanin
- bei der Synthese von Zytokinen in lyophilisierten Baumwollpflanzenproben
Nukleosidphosphorylase wird in gekuppelten Enzymsystemen zum Messen der Proteindephosphorylierung verwendet.
Biochem/physiol Actions
Nukleosidphosphorylase katalysiert die Synthese von Nukleosidderivaten.
Dieses Enzym ist nützlich für den enzymatischen Nachweis von anorganischem Phosphor, 5′-Nukleotidase und Adenosindeaminase, wenn es mit Xanthinoxidase (XTO-212) und Uricase (UAO-201, UAO-211) gekuppelt wird. Purinnukleosidphosphorylase kann sowohl die Phosphorolyse als auch Synthese von Purindesoxy- und Ribonukleosiden durchführen. Es wurde außerdem festgestellt, dass membranassoziierte Nukleosidphosphorylasen eine transmembrane Orientierung mit ihren Basen und Ribose-1-P-Bindungsstellen an gegenüberliegenden Seiten der Membran aufweisen können. [2]
Katalysiert die folgende Reaktion:Purinnukleosid + Phosphat = Purin + alpha-D-Ribose-1-Phosphat
Physical form
Das lyophilisierte Pulver enthält Natriumgluconat, Mannitol und EDTA.
Other Notes
Eine Einheit löst je Min. bei einem pH-Wert von 7,4 und 25 °C die Phosphorolyse von 1,0 μmol Inosin zu Hypoxanthin und Ribose-1-phosphat aus.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?