Fortfahren mit
N8129
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotid, reduziert
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
β-DPNH, β-NADH, DPNH, Diphosphopyridinnucleotid, reduzierte Form, NADH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,50
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,90
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 206,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 318,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.380,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N7Na2O14P2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
709.40 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
210-123-3
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
Solubility:
water: 712 g/L at 22.5 °C, 10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to greenish-yellow
Biological source:
yeast
Color:
white to light yellow
€ 45,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
form
powder
mol wt
709.40 g/mol
color
white to light yellow
solubility
water: 712 g/L at 22.5 °C, 10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to greenish-yellow
density
1.995 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
InChI key
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
Application
β-Nicotinamidadenin-Dinukleotid (NAD+) und β-Nicotinamidadenin-Dinucleotid, reduziert, (NADH) umfassen ein Coenzym-Redox-Paar (NAD+:NADH), das an einer Vielzahl von enzymkatalysierten Oxidationsreduktionsreaktionen beteiligt ist. Zusätzlich zu seiner Redoxfunktion ist NAD+/NADH ein Spender von ADP-Ribose-Einheiten in ADP-Ribosylaton- (ADP-Ribosyltransferasen-; Poly-(ADP-Ribose-)Polymerasen-)Reaktionen und ein Vorläufer der zyklischen ADP-Ribose (ADP-Ribosylcyclasen).
Als Reagenz kann NADH in enzymatischen Zyklisierungsassays verwendet werden, um eine verstärkte Detektion der Aktivität von biologisch relevanten, in geringen Konzentrationen vorhandenen Enzymen oder Metaboliten zu bewirken.
Biochem/physiol Actions
NADH ist ein Coenzym und wirkt als regenerierender Elektronendonator in katabolischen Prozessen, wie Glykolyse, β-Oxidation und Citratzyklus (Krebs-Zyklus, TCA-Zyklus). Es ist an Zellsignalisierungsereignissen beteiligt und dient auch als Substrat für Poly-(ADP-Ribose)-Polymerasen (PARP) während der Reparatur von DNA-Schäden. Die NAD+/NADH-abhängigen Sirtuine spielen eine wichtige Rolle in der Regulierung der Stressantwort bei den Energiestoffwechsel betreffenden Ereignissen und hat Implikationen für die Krebsbiologie, Diabetes und neurodegenerative Erkrankungen.
Als Reagenz kann NADH in enzymatischen Zyklisierungsassays verwendet werden, um eine verstärkte Detektion der Aktivität von biologisch relevanten, in geringen Konzentrationen vorhandenen Enzymen oder Metaboliten zu bewirken.
Packaging
Verpackung bezogen auf das Feststoffgewicht.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N6005N0786N7410
solubility
water: 712 g/L at 22.5 °C, 10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to greenish-yellow
solubility
10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, slightly yellow to deep greenish-yellow
solubility
10 mM NaOH: 0.1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
assay
≥94% (HPLC), ≥94% (spectrophotometric assay)
assay
~98%
assay
~98%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
-
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Spectrophotometric assay evaluates malic dehydrogenase activity using bovine heart enzyme with critical histidine residue at active site.
Artikel
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N8129-1G04061835573646
N8129-5G04061835516193
N8129-50MG04061835506521
N8129-100MG04061835573639
N8129-500MG04061835573653
N8129-5MG04061833492987
Questions
  1. Salve, le confezioni quante fiale contengono? Grazie
    1 answer
    1. Each package size available - 50 mg, 100 mg, 500 mg, 1 g, and 5 g - is packaged in a single HDPE bottle.