Fortfahren mit
N7644
Nonenylbernsteinsäure-anhydrid
≥85% (titration)
Synonym(e):
NSA, Nonenylsuccinic anhydride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.30
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-317-8
MDL number:
assay
≥85% (titration)
form
liquid
density
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
lipid type
unsaturated FAs
SMILES string
CCCCCC\C=C\CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C13H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12(14)16-13(11)15/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
InChI key
CIMXGTDNUHWJCZ-BQYQJAHWSA-N
Application
Special grade for electron microscopy: hardener for epoxy resins.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonenylbernsteinsäure-anhydrid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
294.8 °F - closed cup
flash_point_c
146 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A low-viscosity epoxy resin embedding medium for electron microscopy.
A R Spurr
Journal of ultrastructure research, 26(1), 31-43 (1969-01-01)
Designing multi-viscosity embedding media utilizing novel resin/anhydride/catalyst combinations.
J A Mascorro et al.
Microscopy research and technique, 20(1), 105-106 (1992-01-01)