Fortfahren mit
N7252
19-Nortestosteron
Synonym(e):
17β-Hydroxy-4-oestren-3-on, 17-β-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-on, 19-Norandrostenolon, 4-Estren-17β-ol-3-on, Nadrolon, Nandrolon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-101-0
Beilstein/REAXYS Number:
2055849
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (TLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
NPAGDVCDWIYMMC-IZPLOLCNSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
19-Nortestosterone (nandrolone) is an anabolic steriod hormone that acts as an androgen receptor (AR) agonist.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 19-Nortestosteron
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N7252-1G04061826692103