Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 224,00 |
Über diesen Artikel
€ 224,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
NFκB (p50) Control Peptide human, solution
biological source
human
Quality Segment
form
solution
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NFKB1(4790)
Application
For use as a blocking peptide for anti-NFκB (p50) subunit.
Physical form
Solution containing 0.01% sodium azide.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NFκB (p50) Control Peptide human
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?