Fortfahren mit
N6508
19-Nortestosterone 17-phenylpropionate
Synonym(e):
19-Nortestosterone Phenylpropionate, 17β-Hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one 17-phenylpropionate, Nandrolone phenpropionate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-551-9
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
SMILES string
O([C@@H]2[C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@H]5CCC(=O)C=C5CC4)CC3)CC2)C)C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27-/m0/s1
InChI key
UBWXUGDQUBIEIZ-QNTYDACNSA-N
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)