Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4352384
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(O)=O
Biochem/physiol Actions
3-(2-Naphthyl)-D-alanine is an amino acid derivative that has been used to synthesize cholecystokinin analogues.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Rodriguez, M., et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 26, 245-245 (1991)