Fortfahren mit
N4753
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-γ-aminobutyric acid (dicyclohexylammonium) salt
powder
Synonym(e):
NPS-GABA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N2O4S · C12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.60
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
€ 267,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
color
yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)CCCNSc3ccccc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H23N.C10H12N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;13-10(14)6-3-7-11-17-9-5-2-1-4-8(9)12(15)16/h11-13H,1-10H2;1-2,4-5,11H,3,6-7H2,(H,13,14)
InChI key
DWPCVLOTBKFZQB-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14408A2129T7407
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
yellow
color
white to light yellow
color
colorless
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N4753-5G04061831598018
N4753-250MG04061831590067
N4753-1G04061823283625