Fortfahren mit
N4128
19-Norethindron
synthetic (organic), ≥98%, cytosolic sulfotransferases inhibitor, powder
Synonym(e):
17α-Ethinyl-19-nortestosteron, 17-Hydroxy-19-nor-17α-4-pregnen-20-in-3-on, 17α-Ethinyl-17β-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-on, 19-Norethisteron, 19-Nor-17a-ethinyl-4-androsten-17β-ol-3-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,40
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,20
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 516,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-681-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915671
Assay:
≥98%
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
€ 31,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
19-Norethindron, ≥98%, powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98%
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to off-white
mp
205-206 °C (lit.)
solubility
chloroform: ≥50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,15-18,22H,4-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Gene Information
human ... AR(367), PGR(5241)
rat ... Ar(24208)
Biochem/physiol Actions
19-Norethindron ist ein orales Kontrazeptivum, das bei der Hemmung der zytosolischen Sulfotransferasen (SULT) beteiligt ist.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 19-Norethindron
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)