Fortfahren mit
N3536
Neuraminidase 5X Reaction Buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
storage temp.
2-8°C
Application
Neuraminidase is a glycoside hydrolase enzyme that is involved in the spread of the influenza virus. It is used to research potential drugs, such as neuraminidase inhibitors, to treat influenza. Neuraminidase mutations are studied for their implications on influenza drug resistance .
Biochem/physiol Actions
Neuraminidase cleaves the glycosidic linkages of neuraminic acids. Neuraminidase aids in the dispersment of the flu virus in mucosal secretions of the respiratory tract. It also prevents virions from self-aggregation [1].
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Larisa V Gubareva
Virus research, 103(1-2), 199-203 (2004-05-28)
A wide use of inhibitors of influenza virus neuraminidase (NAIs) to control influenza in humans demands a better understanding of the mechanisms involved in the resistance emergence. In vitro studies demonstrate that both neuraminidase (NA) and hemagglutinin (HA) influence virus
In vitro passaging of a pandemic H1N1/09 virus selects for viruses with neuraminidase mutations conferring high-level resistance to oseltamivir and peramivir, but not to zanamivir
Jennifer L. McKimm-Breschkin, et al.
The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 10.1093, 150-150 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N3536-1.5ML-KC04061837143571
N3536-1.5ML04061837143564