Fortfahren mit
N3393
Naphtholblauschwarz
BioReagent, suitable for electrophoresis
Synonym(e):
Amidoschwarz 10B, Säureschwarz 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,50
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 402,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H14N6Na2O9S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
616.49
EC Number:
213-903-1
UNSPSC Code:
41105322
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5374263
Colour Index Number:
20470
€ 89,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~85%
technique(s)
protein staining: suitable
impurities
≤10% water
suitability
suitable for electrophoresis
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N6O9S2.2Na/c23-19-18-12(11-17(39(35,36)37)21(22(18)29)27-24-13-4-2-1-3-5-13)10-16(38(32,33)34)20(19)26-25-14-6-8-15(9-7-14)28(30)31;;/h1-11,29H,23H2,(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b26-25+,27-24+;;
InChI key
AOMZHDJXSYHPKS-DROYEMJCSA-L
Application
Naphthol Blue Black has been used for the staining of western blot membrane for detection of all protein that are transferred to the membrane.[1]
Biochem/physiol Actions
Naphtholblauschwarz kann zum Färben von Proteinen auf Polyacrylamidgelen, Agarosegelen und Nitrocellulosemembranen verwendet werden. Das Fixieren der Proteine im Gel nach der Elektrophorese wird empfohlen. Das Gel kann dann mit 0,1% Naphthol Blue Black in 7% (Vol%) Essigsäure für mindestens 2 Std. gefärbt und mit 7% (Vol%) Essigsäurelösung entfärbt werden. Die Nachweisempfindlichkeit liegt bei ca. 20% der von Coomassie Blue R.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N9002195243211842
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
Dye content, ~85%
composition
Dye content, ~50%
composition
Dye content, 80%
composition
Dye content, 60%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphtholblauschwarz
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
PopF1 and PopF2, two proteins secreted by the type III protein secretion system of Ralstonia solanacearum, are translocators belonging to the HrpF/NopX family.
Meyer D, et al.
Journal of Bacteriology, 188, 4903-4917 (2006)
Disc electrophoresis of proteins in the presence of sodium dodecyl sulphate.
E De Vito et al.
Experientia, 22(2), 124-125 (1966-02-15)
M D Chengalroyen et al.
World journal of microbiology & biotechnology, 29(4), 625-633 (2012-11-29)
Investigation into the biodegradative capability of several actinomycetes led to the discovery of many strains possessing an ability to decolorize a variety of azo and triphenylmethane dyes. Of particular interest is an Amycolatopsis sp. isolate which displayed the ability to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N3393-100G04061834116011
N3393-25G04061834116028