Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 178,00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 635,00 |
Über diesen Artikel
€ 178,00
form
powder
Quality Level
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.47 mg/mL, ethanol: 26.6 mg/mL, 0.1 M NaOH: 5.2 mg/mL, DMSO: 5.3 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
Oc1ccc(cc1N2C(=O)Nc3cc(ccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H8F6N2O2/c16-14(17,18)7-1-3-10-9(5-7)22-13(25)23(10)11-6-8(15(19,20)21)2-4-12(11)24/h1-6,24H,(H,22,25)
InChI key
YLFMCMWKHSDUCT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Kcnma1(16531)
rat ... Kcnma1(83731)
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form neat | form powder |
| Gene Information mouse ... Kcnma1(16531) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.47 mg/mL, 0.1 M NaOH: 5.2 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: 26.6 mg/mL, DMSO: 5.3 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white | color - | color - | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N170-5MG | 04061833621578 |
| N170-25MG | 04061834109716 |