Fortfahren mit
N1508
N-Nitroso-N-ethylbutylamine
Synonym(e):
Ethylbutylnitrosamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
density
0.91 g/mL (lit.)
SMILES string
CCCCN(CC)N=O
InChI
1S/C6H14N2O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h3-6H2,1-2H3
InChI key
ZGMCNGHHUQZNIH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A M Mandard et al.
Bulletin du cancer, 71(5), 419-424 (1984-01-01)
OEsophageal papillomas and carcinomas have been induced in Wistar rats using Ethyl-N-Butyl-Nitrosamine. None of those lesions were observed in a previous experiment on the same rats strains, with ethanol and apple brandy. Experimentally induced tumours in the rat are different
H U Sons et al.
Cancer, 56(11), 2617-2621 (1985-12-01)
When given N-ethyl-N-butyl-nitrosamine, which was added to the drinking water, a statistically significantly greater number of esophageal papillomas developed in rats with an operatively produced stenosis of the distal esophagus than in control rats without stenosis. The tumor induction occurred
Salah A Sheweita et al.
BioMed research international, 2014, 817019-817019 (2014-09-23)
Millions of people are exposed daily to N-nitrosamines from different environmental sources. The present study aims at investigating the role of N-nitrosamines in the alteration of homocysteine, lipid profile, oxidative stress, paraoxonase activity, antioxidant enzymes, and free radicals which are