Fortfahren mit
N1016
Nimesulid
Synonym(e):
N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)-methansulfonamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,40
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,80
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 365,00
€ 310,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12N2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
257-431-4
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 26,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(NC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
InChI key
HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Nimesulide, a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) belongs to the sulfonanilide class.
Application
Nimesulide has been used as a component in the reaction mixture to determine the activity of cyclooxygenase (COX) in spleen of chickens.
Biochem/physiol Actions
Sehr selektiver Cyclooxygenase-2-Hemmer.
Nimesulide can be used as a substitute to other nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to treat pain and inflammation of osteoarthritis for a short period. It can perform anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1336N0845000Y0001237
Nimesulid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
N0845000
Nimesulid
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... ALB(213), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nimesulid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)