Certainly, the Mix-n-Stain antibody labeling kits can be used with proteins other than antibodies. However, it's important to note that the ratio of protein to dye would need to be adjusted and optimized, especially if the molecular weight of the target protein significantly differs from the molecular weight of a typical IgG, which is approximately 150 kDa.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 161,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Level
storage condition
protect from light
fluorescence
λex 490 nm; λem 515 nm
storage temp.
−20°C
General description
Dieses Markierungskit ist für die Markierung von 50–100 μg Antikörpern mit dem grünen Fluoreszenzfarbstoff CF488A bestimmt. Mix-n-Stain CF-Farbstoff-Antikörpermarkierungskits sind eine revolutionäre Antikörpermarkierungstechnologie, die es ermöglicht, Antikörper mit unseren überlegenen CF-Farbstoffen innerhalb von 30 Minuten ohne einen Reinigungsschritt zu markieren. Das Markierungsverfahren vielen gängigen Pufferbestandteilen und Antikörperstabilisatoren gegenüber beständig. CF488A ist ein grüner Fluoreszenzfarbstoff, der optimal durch die Argon-Laserlinie von 488 nm angeregt wird. Bei üblichen Detektionseinstellungen ist CF488A in Bezug auf Helligkeit und Photostabilität mit Alexa Fluor™ 488 vergleichbar. Bei Mikroskopie- oder Durchflusszytometrie-Anwendungen, bei denen ein 520/20-Filter verwendet wird, kann CF488A aufgrund seiner kürzeren Emissionswellenlänge heller erscheinen als Alexa Fluor™ 488, was den Farbstoff optisch kompatibler macht. Die kürzere Wellenlänge von CF488A minimiert auch das Überlaufen des Farbstoffs in Kanäle mit längeren Wellenlängen, wodurch der Farbstoff bei der Mehrfarbendetektion von Vorteil ist. Wie Alexa Fluor™ 488 ist CF488A gut wasserlöslich, jedoch nicht so stark negativ geladen. Entsprechend behalten die aus CF488A hergestellten Antikörperkonjugate eine ausgezeichnete Spezifität bei und gewährleisten ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis.
Application
Das Mix-n-Stain™ CF™ 488A-Antikörpermarkierungskit (50–100μg) wurde zur Antikörperkonjugation sowie zur Konjugation von pSMAD5 und Nkx6.1 verwendet.
Features and Benefits
Mix-n-Stain CF-Farbstoff-Antikörpermarkierungskits vereinfachen den Prozess der Herstellung fluoreszenzmarkierter Antikörper, insbesondere von Primärantikörpern, erheblich. Mischen Sie einfach Ihren Antikörper mit einem CF-Farbstoff Ihrer Wahl in dem mitgelieferten Puffer – ein Schritt, der weniger als 30 Sekunden Zeit in Anspruch nimmt. Nach weiteren 30 Minuten Wartezeit, ohne Trennungsschritt, haben Sie ein fluoreszierendes Antikörperkonjugat, das genauso gut ist wie die besten vormarkierten fluoreszierenden Antikörper, die Sie von einigen der führenden Anbieter erwerben können. Es ist nicht notwendig, die Menge an benötigtem Farbstoff zu berechnen. Mischen Sie einfach Ihren Antikörper mit der gesamten mitgelieferten Menge an Farbstoff und Sie werden immer eine optimale Markierung erzielen. Außerdem bleibt die Markierungsreaktion bei Anwesenheit gängiger Stabilisatoren wie Natriumazid, Tris, Glycerin und eines geringen Anteils an BSA stabil.
Analysis Note
Direkter Ersatz für: Alexa Fluor™ 488, Cy®2, DY-495, DyLight®488, FAM, FITC, Fluorescein
Other Notes
Das Kit enthält je 1 Fläschchen Mix-n-Stain Farbstoff, Mix-n-Stain Reaktionspuffer (10x), Mix-n-Stain Lagerpuffer und ein Ultrafiltrationsfläschchen.
Legal Information
Dieses Produkt wird von Sigma-Aldrich Co. unter Genehmigung von Biotium, Inc., vertrieben. Dieses Produkt wird von einem oder mehreren US-Patenten und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der US-Patente oder anhängigen Anwendungen abgedeckt, die sich im Besitz von Biotium, Inc., befinden oder für die Biotium, Inc., eine Lizenz erworben hat, einschließlich und ohne Einschränkung: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In Anbetracht des vom Käufer gezahlten Kaufpreises wird dem Käufer hiermit eine begrenzte, nicht ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz gewährt, nur die gekaufte Menge des Produkts ausschließlich für die eigene interne Forschung des Käufers in Übereinstimmung mit der beiliegenden Produktliteratur zu verwenden. Mit Ausnahme der hierin ausdrücklich gewährten Rechte wird dem Käufer durch den Verkauf dieses Produkts weder ausdrücklich noch stillschweigend oder durch Rechtsverwirkung eine Lizenz im Rahmen eines Patentrechts oder eines anderen geistigen Eigentumsrechts von Biotium, Inc., gewährt oder übertragen. Der Käufer darf dieses Produkt nicht an Dritte weiterverkaufen oder übertragen oder das Produkt für kommerzielle Zwecke verwenden, einschließlich und ohne Einschränkung für diagnostische, therapeutische oder prophylaktische Zwecke. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Für alle anderen Verwendungszwecke, einschließlich diagnostischer Zwecke, ist eine separate Lizenz von Biotium, Inc., erforderlich. Informationen zum Erwerb einer Lizenz für die Verwendung dieses Produkts zu anderen als Forschungszwecken erhalten Sie bei Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel.: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. E-Mail: [email protected].
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Cy is a registered trademark of Cytiva
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
Mix-n-Stain is a trademark of Biotium, Inc.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden. Diese umfassen insbesondere die nicht autorisierte kommerzielle Verwendung, In-vitro-Diagnostik-Zwecke, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| fluorescence λex 490 nm; λem 515 nm | fluorescence λex 490 nm; λem 515 nm | fluorescence λex 490 nm; λem 515 nm | fluorescence λex 681 nm; λem 698 nm |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Verwandter Inhalt
Instructions
Rakefet Ben-Yishay et al.
The Journal of cell biology, 218(9), 2962-2981 (2019-08-04)
Translocation of mRNA through the nuclear pore complex (NPC) requires interactions with different NPC regions. To determine the interactions that are crucial for effective mRNA export in living cells, we examined mRNA export within individual pores by applying various types
A Protective Role for the Lectin CD169/Siglec-1 against a Pathogenic Murine Retrovirus
Uchil PD, et al.
Cell host & microbe, 25(1), 87-100 (2019)
Scott R Tyler et al.
Cell reports, 26(7), 1951-1964 (2019-02-14)
Toolsets available for in-depth analysis of scRNA-seq datasets by biologists with little informatics experience is limited. Here, we describe an informatics tool (PyMINEr) that fully automates cell type identification, cell type-specific pathway analyses, graph theory-based analysis of gene regulation, and
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MX488AS100-1KT | 04061834076414 |
-
Are Mix-n-Stain antibody labeling kits suitable for use with proteins other than antibodies?