Fortfahren mit
MTCP1001A
MTC Bio Pure.Amp Aluminum Sealing Film
to fit standard PCR plates, non-sterile
Synonym(e):
PCR plate seal, aluminimum membrane, flow cytometry tube, sealing membrane, MTC Bio P1001-A, plate sealing membrane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
MTC Bio P1001-A
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 100 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio P1001-A
General description
Pure.Amp sealing films are compatible with all standard PCR plates and are guaranteed to keep evaporation rates below 5%.
Sealing film, Aluminum membrane, pk/100
PureAmp Sealing Membranes are compatible with all standard PCR plates. Pierceable aluminum membrane guaranteed to keep evaporation rates below 5%.
Application
PCR
Features and Benefits
  • RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
  • Evaporation rates ? 5%
  • Inner packs of 10 membranes
  • -80° to 120°C
  • Certified RNase, DNase, DNA, & PCR inhibitor free
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)