Fortfahren mit
MSQC8
SigmaMAb Antibody Drug Conjugate (ADC) Mimic
Antibody Cysteine-Fluorophore Conjugate Standard
Synonym(e):
Antikörper-Wirkstoff-Konjugat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 710,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
1
€ 710,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in CHO cells
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
SigmaMab Antibody Drug Conjugate (ADC) Mimic ist ein nicht-toxisches Wirkstoffimitat, das in der Massenspektrometrie oder der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie als Standard dient. ADC Mimic konjugiert SigmaMab (MSQC4), einen monoklonalen IgG1-Antikörper, über einen LC-SMCC-Crosslinker an Dansyl-Fluorophore. Diese Dansyl-LC-SMCC-Bindung dient als Ersatz für den toxischen Wirkstoff, der in einem echten ADC transportiert wird.
ADC Mimic ermöglichtet ein sichereres und konsistenteres Testen und ist so weit besser geeignet als echte ADC. Außerdem ist ADC Mimic kostengünstiger. Mithilfe dieses nicht-toxischen Produkts können LC-MS-Prozesse in einer sichereren Umgebung entwickelt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSQC9MSQC20MSQC22
form
lyophilized powder
form
-
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
-
antibody product type
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is the primary sequence of the antibody available?
    1 answer
    1. SigmaMAb Antibody Drug Conjugate (ADC) Mimic consists of the human universal monoclonal antibody standard (Catalog Number MSQC4, an IgG1 monoclonal antibody) conjugated to dansyl fluorophores via an LC-SMCC crosslinker.
      The sequence of MSQC4 can be found in the user guide. Sequence Information:
      1. SigmaMAb Heavy Chain:
      EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCVASGFTLNNYD MHWVRQGIGKGLEWVSKIGTAGDRYYAGSVKGR FTISRENAKDSLYLQMNSLRVGDAAVYYCARGAG RWAPLGAFDIWGQGTMVTVSSASTKGPSVFPLA PSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGA LTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQ TYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCP APELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVD VSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNS TYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPI EKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLT CLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDS DGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALH NHYTQKSLSLSPG
      2. SigmaMAb Light Chain:
      QSALTQPRSVSGSPGQSVTISCTGTSSDIGGYNF VSWYQQHPGKAPKLMIYDATKRPSGVPDRFSGS KSGNTASLTISGLQAEDEADYYCCSYAGDYTPGV VFGGGTKLTVLGQPKAAPSVTLFPPSSEELQANK ATLVCLISDFYPGAVTVAWKADSSPVKAGVETTT PSKQSNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQVT HEGSTVEKTVAPTECS
      Helpful?
  2. Does MSQC8 (SigmaMAb Antibody Drug Conjugate (ADC) Mimic) has light chain lambda or gamma?
    1 answer
    1. This antibody has both lambda light chains and gamma heavy chains.