Fortfahren mit
MSP08
Membrane Scaffold Protein 1E3D1
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MSP1E3D1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 508,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-GE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
32,599.6 Da
€ 508,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-GE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
32,599.6 Da
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Research area: Cell Struc
Nanodiscs are non-covalent structures that contain a phospholipid bilayer and a membrane scaffold protein (MSP), a genetically engineered protein, which mimics the function of Apolipoprotein A-1 (ApoA-1). The first MSP, MSP1, was engineered with its sequence based on the sequence of A-1, but without the globular N-terminal domain of native A-1. The MSP1E3D1 variant of MSP1 differs from MSP1 in the following facets: It deletes the first 11 amino acids in the Helix 1 portion (referred to as “H0.5” in the accompanying figure) of the original MSP1 sequence3 (which is known separately as MSP1D1). It repeats the Helix 4 (H4), Helix 5 (H5) and Helix 6 (H6) sequences of the original MSP1 sequence between the parent Helix 6 (H6) and Helix 7 (H7) segments of MSP1D1.
Application
Das Nanodiscsystem wurde eingesetzt, um ein breites Spektrum an Proteinen einzubinden, einschließlich GPCR, P450, Bakteriorhodopsin, Gerinnungsfaktoren, Choleratoxin, TAR-Rezeptor und Aromatase.
Eine ausführliche Liste an Referenzen und Protokollen finden Sie auf der Sligar Lab Website unter sligarlab.life.uiuc.edu/nanodisc.html
Nanodisc lösliche Lipiddoppelschicht-Systeme sind vielseitig anwendbare Mittel, um Membranproteine in wässrigen Lösungen in einer nativ-ähnlichen Doppelschichtumgebung, in der sie monodispergiert und aktiv bleiben, löslich zu machen. Die kritische Komponente von Nanodiscs ist der umschließende amphiphatische, helixförmige Proteingürtel (Membrangerüstprotein).
For guidelines on the use of this and other MSP′s to prepare Nanodiscs, please visit our Protocols for Membrane Scaffold Proteins and Nanodisc Formation page.
Biochem/physiol Actions
Erzeugt Nanodiscs von ~12,9 nm Durchmesser
Legal Information
Nanodisc technology, and many of its uses, are covered by the following patents held by the University of Illinois.
  • 7,691,414 Membrane scaffold proteins
  • 7,662,410 Membrane scaffold proteins and embedded membrane proteins
  • 7,622,437 Tissue factor compositions and methods
  • 7,592,008 Membrane scaffold proteins
  • 7,575,763 Membrane scaffold proteins and tethered membrane proteins
  • 7,083,958 Membrane scaffold proteins
  • 7,048,949 Membrane scaffold proteins
Die Nanodisctechnologie und viele ihrer Anwendungen sind durch die folgenden Patente der University of Illinois geschützt:
  • 7.691.414 Membrane scaffold protein
  • 7.662.410 Membrane scaffold proteins and embedded membrane proteins
  • 7.622.437 Tissue factor compositions and methods
  • 7.592.008 Membrane scaffold protein
  • 7.575.763 Membrane scaffold proteins and tethered membrane proteins
  • 7.083.958 Membrane scaffold protein
  • 7.048.949 Membrane scaffold protein
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7074MSP04M6574
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
-
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
-
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
mol wt
32,599.6 Da
mol wt
Mw 32599.98 by amino acid sequence
mol wt
-
mol wt
Mw 24661.9 by amino acid sequence
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrane Scaffold Protein 1E3D1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)