Fortfahren mit
MSP01
Membran-Gerüstprotein 1D1
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MSP1D1, MSP1T2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 508,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-GE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
24,661.6 Da
€ 508,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-GE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
24,661.6 Da
solubility
water: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Research area: Cell signaling. Nanodiscs are non-covalent structures that contain a phospholipidbilayer and a membrane scaffold protein (MSP), a genetically engineeredprotein, that mimics the function of Apolipoprotein A-1 (ApoA-1). The firstMSP, MSP1, was engineered with its sequence based on the sequence of A-1, butwithout the globular N-terminal domain of native A-1. The Membrane ScaffoldProtein 1D1 (MSP1D1) variant of MSP1 deletes the first 11 amino acids in theHelix 1 portion (referred to as “H0.5” in the accompanying figure) of theoriginal MSP1 sequence.It consists of an N-terminal histidine-tagged protein with a tobaccoetch virus (TEV) protease cleavage site that is present between the proteinsequence and histidine-tag.Nano-disctechnology is an approach that allows aqueous soluble membrane proteins in anative-like bilayer environment that enables the membrane proteins to remainactive and stable.
Application
Das Nanodisc-System wird zum Integrieren einer Vielzahl von Proteinen, einschließlich GPCRs, P450s, Bacteriorhodopsin, Gerinnungsfaktoren, Choleratoxin, TAR-Rezeptor und Aromatase, eingesetzt.
Eine umfassende Liste mit Zitaten und Protokollen finden Sie auf der Website von Sligar Lab unter sligarlab.life.uiuc.edu/nanodisc.html
Nanodiscs mit löslichen Lipiddoppelschichten werden in vielen Anwendungen eingesetzt, um Membranproteine in wässrigen Lösungen in einer naturgetreuen Doppelschicht, in der sie ihre Monodispersität und Aktivität aufrechterhalten, löslich zu machen. Die wichtigste Komponente der Nanodiscs ist der umschließende amphipathische helikale Proteingürtel (Membran-Gerüstprotein).
For guidelines on the use of this and other MSP′s to prepare Nanodiscs, please visit our Protocols for Membrane Scaffold Proteins and Nanodisc Formation page.
Biochem/physiol Actions
Zur Herstellung von Nanodiscs mit einem Durchmesser von ~9,7 nm
MSP1D1 can self-assembleinto discoidal nanoparticles known as nano-discs. These nano-discs may be used inthe field of medicine, biotechnology, and membrane protein studies.[1]
Legal Information
Die Nanodisc-Technologie und viele Anwendungen davon sind unter den folgenden Patenten der University of Illinois geschützt.
  • 7,691,414 Membrane scaffold proteins
  • 7,662,410 Membrane scaffold proteins and embedded membrane proteins
  • 7,622,437 Tissue factor compositions and methods
  • 7,592,008 Membrane scaffold proteins
  • 7,575,763 Membrane scaffold proteins and tethered membrane proteins
  • 7,083,958 Membrane scaffold proteins
  • 7,048,949 Membrane scaffold proteins
Nanodisc technology, and many of its uses, are covered by the following patents held by the University of Illinois.
  • 7,691,414 Membrane scaffold proteins
  • 7,662,410 Membrane scaffold proteins and embedded membrane proteins
  • 7,622,437 Tissue factor compositions and methods
  • 7,592,008 Membrane scaffold proteins
  • 7,575,763 Membrane scaffold proteins and tethered membrane proteins
  • 7,083,958 Membrane scaffold proteins
  • 7,048,949 Membrane scaffold proteins
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M6574MSP04M7074
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
-
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
-
mol wt
24,661.6 Da
mol wt
Mw 24661.9 by amino acid sequence
mol wt
-
mol wt
Mw 32599.98 by amino acid sequence
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membran-Gerüstprotein 1D1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)