Fortfahren mit
MS0100
ProteoMass-Guanidinierungskit
For improving MALDI-MS sensitivity and peptide sequence coverage
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
Quality Segment
product line
ProteoMass
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
compatibility
for use with (Complex cell extracts, pure protein solution, 1D and 2D PAGE gels)
Application
Das ProteoMass Guanidinierungskit ermöglicht es, die Empfindlichkeit von MALDI-MS zu erhöhen, die Sequenzabdeckung zu vergrößern und Identifikationen mit höherer Gewissheit vorzunehmen. Während des proteolytischen Verdaus entstehende Peptide mit Arginin am C-Terminus werden vorzugsweise gegenüber Peptiden mit Lysin am C-Terminus ionisiert, was zu einer kompromittierten Sequenzabdeckung und zu einer verringerten Zuverlässigkeit bei der Mass Fingerprint Analyse führt. Das ProteoMass Guanidinierungskit konvertiert wirksam und bequem C-terminale Lysinreste zu Homoargininresten und produziert dadurch verbesserte Seqenzabdeckungswerte.
Features and Benefits
  • Identifiziert mehr Proben mit größerer Genauigkeit und Sicherheit.
  • Erhöht den Durchsatz und hilft Zeit zu sparen - nur 35 Minuten für die Kitanwendung im Gegensatz zu 2 Stunden bei traditionellen Methoden.
  • Kompatiblilität: kompatibel mit 1D oder 2D PAGE-Gelbanden oder Spots sowie mit komplexen Zellextrakten.
Other Notes
Das One ProteoMass Guanidierungskit reicht aus für 96 Reaktionen.
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)