Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 119,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106308
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
feature
PCR Additives
concentration
10 mg/mL
technique(s)
PCR: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Der MystiCq Universal-PCR-Primer ist ein integraler Bestandteil des MystiCq-microRNA-qPCR-Assaysystems. Es wurde speziell zur Verwendung mit den MystiCq microRNA-qPCR-Assay-Primern und dem MystiCq microRNA SYBR Green qPCR-ReadyMix auf cDNA-Templates entwickelt, die durch das MystiCq microRNA-cDNA-Synthese-Mix-Kit erzeugt wurden.
Application
MystiCq® Universal-PCR-Primer wird für die Quantifizierung von microRNA verwendet.
Legal Information
MystiCq is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNAs using Mysticq reagents
Verfahren für Aufreinigung, reverse Transkription und quantitative PCR für MicroRNA mit MystiCq-Reagenzien
Verwandter Inhalt
Instructions
High Glucose-Mediated STAT3 Activation in Endometrial Cancer Is Inhibited by Metformin: Therapeutic Implications for Endometrial Cancer
John J. Wallbillich
PLoS ONE, 12(1), e0170318-e0170318 null
Coding and non-coding variants in the SHOX2 gene in patients with early-onset atrial fibrillation
Sandra Hoffmann
Basic Research in Cardiology, 111 (2016)
Bijay Dhungel et al.
Scientific reports, 8(1), 15539-15539 (2018-10-21)
In hepatocellular carcinoma (HCC), which usually develops in a cirrhotic liver, treatments preserving normal liver function and viability are vitally important. Here, we utilise the differential expression of miRNAs 122a and 199a between normal hepatocytes and HCC to generate vectors
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MIRUP-500RXN | 04061835574407 |