Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
General description
Fumarat ist ein Zwischenprodukt des Tricarbonsäurezyklus (TCA), das durch die Oxidation von Succinat durch Succinat-Dehydrogenase gebildet wird. In der Säugetierleber ist Fumarat auch ein Produkt des Harnstoffzyklus, bei dem seine Freisetzung im Zytosol zu seiner Umwandlung in Malat und anschließend in Oxalacetat führt, während im Zytosol NADH erzeugt wird. Ein Mangel an Fumarat-Hydratase wird mit erhöhten Fumaratkonzentrationen in den Zellen und einem erhöhten Auftreten von Nierenzellkrebs in Verbindung gebracht. Dies ist höchstwahrscheinlich auf die durch Fumarat vermittelte Hochregulierung von HIF1 zurückzuführen. Das Fumarat-Assay-Kit ist ein praktisches Hilfsmittel für den empfindlichen Nachweis von Fumarat in einer Vielzahl von Proben.
Application
Das Fumarat-Assay-Kit wird für die Bestimmung der Fumaratkonzentration in Proben verwendet.
Geeignet für den Nachweis von Fumarat in einer Vielzahl von Proben, einschließlich Gewebe, Zellen und Serum
Biochem/physiol Actions
Die Fumaratkonzentration wird mithilfe eines Enzym-Assays bestimmt, der ein kolorimetrisches (450 nm) Produkt ergibt, das proportional zum vorhandenen Fumarat generiert wird.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?