Fortfahren mit
M9563
Mimetisches Blau 2 ALPHA-Säule
suspension
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.510,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
€ 1.510,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
10 ml
Quality Level
form
suspension
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Mimetic columns are used in affinity chromatography and protein chromatography. Mimetic columns have been used in studies to develop anti-inflammatory therapeutics.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9438M9188M8438
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
description
10 ml
description
10 ml
description
10 ml
description
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tsutomu Arakawa et al.
Protein expression and purification, 63(2), 158-163 (2008-10-14)
MEP HyperCel resin, one of the Protein-A mimetic columns, is designed to bind antibodies at physiological pH and elutes the bound antibodies at mildly acidic pH. We have tested aqueous arginine solution for washing and elution of the resin. To
K Clark et al.
FEBS letters, 471(2-3), 182-186 (2000-04-18)
Integrin alpha4beta1 is a major leukocyte adhesion receptor that is a key target for the development of anti-inflammatory therapeutics. With the dual long-term goals of developing a reagent for use in high-throughput inhibitor screening assays and for crystallisation trials and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M9563-1EA04061836972844