Fortfahren mit
M8819
Mannidmonooleat
from plant
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.170,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.730,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Form:
liquid
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
Quality Segment
form
liquid
color
dark brown
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)C1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
InChI key
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
General description
Mannidmonooleat ist ein lipophiles Tensid. [1] Es ist außerdem ein nichtionischer oberflächenaktiver Emulgator.
Application
Mannidmonooleat wurde in einer Studie verwendet, um ein inkomplettes Freund′-Adjuvans-Emulsionssystem, das bei der Impfstofftherapie verwendet wird, zu beurteilen. [2] Es wurde auch in einer Studie zur Untersuchung der Pharmakokinetik von Mineralöladjuvans mit 14C-markierten Tracern verwendet. [3]
Biochem/physiol Actions
Mannidmonooleat ist ein Emulgator, der im inkompletten Freund-Adjuvans genutzt wird, obwohl die Reaktogenität bei der Anwendung beim Menschen ein Problem darstellt.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P96411295742PHR1484
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
color
dark brown
color
-
color
-
color
-
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M8819-25G04061834063650
M8819-2.5KG04061834063643
M8819-500G04061834063667