Fortfahren mit
M8389
MOPSO
≥99% (titration)
Synonym(e):
3-Morpholino-2-hydroxy-propansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.26
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
269-989-6
Beilstein/REAXYS Number:
1109697
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
pH
6.2-7.6
useful pH range
6.2-7.6
pKa 
6.9
solubility
water: 0.333 mg/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OC(CN1CCOCC1)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12)
InChI key
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
According to Ferreira, et al., MOPSO can have a strong interaction with iron in solution. Based on this citation, it is recommended to use plastic-coated or PTFE-coated utensils when working with this chemical.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M8767M5914M3183
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
water: 0.333 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
pH
6.2-7.6
pH
-
pH
10-12 (1 M in H2O)
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPSO
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Entdecken Sie hochreine biologische Puffer für die Produktion. Stellen Sie Stabilität, pH-Kontrolle und konsistente Versorgung mit unseren speziellen Fertigungslösungen sicher.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M8389-250G04061832549583
M8389-25G04061832549590
M8389-100G04061832549576
M8389-500G04061834063032