Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
α-Methyl-DL-tryptophan, crystalline
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
tissue culture: suitable
color
light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(N)(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-12(13,11(15)16)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,14H,6,13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
ZTTWHZHBPDYSQB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Nanoengineered sonosensitive platelets for synergistically augmented sonodynamic tumor therapy by glutamine deprivation and cascading thrombosis.: Diese Studie untersucht den Einsatz von a-Methyl-DL-Tryptophan zur Verbesserung der sonodynamischen Tumortherapie durch Glutaminentzug und die Induzierung von Thrombosen und bietet so einen neuen Ansatz für Krebstherapien (Zhou et al., 2023).
- Transporter targeted gatifloxacin prodrugs: synthesis, permeability, and topical ocular delivery.: Dieser Artikel beschreibt die Anwendung von a-Methyl-DL-Tryptophan bei der Entwicklung von auf Transporter ausgerichteten Prodrugs, was Wirkstoffabgabesysteme, insbesondere bei Augenbehandlungen, verbessern kann (Vooturi et al., 2012).
- SLC6A14 (ATB0,+) protein, a highly concentrative and broad specific amino acid transporter, is a novel and effective drug target for treatment of estrogen receptor-positive breast cancer.: Die Studie untersucht die Rolle von a-Methyl-DL-Tryptophan beim Targeting von SLC6A14 zur Behandlung von östrogenrezeptor-positivem Brustkrebs und unterstreicht dessen Potenzial als Therapeutikum (Karunakaran et al., 2011).
Biochem/physiol Actions
α-methyl-DL-tryptophan blockiert den Aminosäuretransporter ATBo, dessen Expression bei Krebserkrankungen hochreguliert ist.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline | form powder | form powder or crystals | form solid |
| technique(s) tissue culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color light yellow | color - | color slightly off-white to brown | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M8377-250MG | 04061832417516 |
| M8377-100MG | 04061832417509 |
| M8377-1G | 04061835359127 |