Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cn(C)c2ccccc12
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?