Fortfahren mit
M7937
Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
high binding, flat bottom white polystyrene wells (1x8 well strips)
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates, Greiner 762074
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 605,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , flat bottom white polystyrene wells (1x8 well strips)
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
high binding surface
Feature:
lid: no
€ 605,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polystyrene , flat bottom white polystyrene wells (1x8 well strips)
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 762074
maximum volume
388 μL
size
96 wells
working volume
350 μL
binding type
high binding surface
General description
LUMITRAC 600, 96W 12xF8 Strip Microplate, working volume 20-350 μL; total well volume 388 μL.
Application
White strips minimize cross talk in luminescence procedures. LUMITRAC 600 will bind up to 600 ng/cm2. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well flat (F) solid bottom microplate in white frame, F8 strips mounted in frame, high-binding, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm.
Legal Information
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M7937-100EA04061832211367