The activity of this product is determined by Kynuramine deamination. One unit will deaminate 1 nanomole of Kynuramine per minute at pH 7.4 and 37°C.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 484,00 |
5 x 1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.820,00 |
Über diesen Artikel
Recombinant:
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
€ 484,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrecombinant
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of ~2.5 mg
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MAOA(4128)
General description
Monoaminoxidase A enthält Bindungsstellen für 8α-S-Cysteinyl-FAD. [1]
Monoaminoxidasen metabolisieren biogene Amine im zentralen Nervensystem und in peripherem Gewebe. [2]
Application
Monoaminoxidase A wurde in einer Studie zur Untersuchung von Verhaltensstörung bei Männern eines großen Verwandtschaftsnetzwerks, bei denen ein Mangel der Enzymaktivität von Monoaminoxidase A festgestellt wurde, eingesetzt. [3] Sie wurde auch in einer Studie zur Untersuchung des Zusammenhangs von Rauchen und der Hemmung von MAOA eingesetzt. [4]
Biochem/physiol Actions
MAO′ sind Proteine der Mitochondrienmembran. Diese Enzyme sind für die Katalyse der oxidativen Deaminierung von endo- und xenobiotischen Aminen verantwortlich. Die Substratspezifizität ist bei jedem Isozym anders.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... MAOA(4128) | Gene Information human ... MAOA(4128) | Gene Information human ... MAOA(4128) | Gene Information human ... MAOA(4128) |
| recombinant expressed in baculovirus infected BTI insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - | recombinant - |
| form liquid | form frozen liquid | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
I would like to know the dopamine activity of monoamine oxidase (MAO)